Merck
SY3H3D6804CA
Synthonix Corporation
2-(5-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
73,49 €
1 G
171,47 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M51708-250MG
73,49 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
73,49 €
1 G
171,47 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M51708-250MG
73,49 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-7-6-9(12-11-7)8-4-2-3-5-10-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
KFJQEHNCMPSEJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51708.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51708.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)