Merck
SY3H3D680414
Synthonix Corporation
1-Methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methoxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H6F6O/c1-16-7-3-5(8(10,11)12)2-6(4-7)9(13,14)15/h2-4H,1H3
Clave InChI
HQZFGUOTUIHWLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/51037.html
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51037.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)