Merck
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Seleccione un Tamaño
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M48662-250MG
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
24,50 €
1 G
30,62 €
5 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M48662-250MG
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
Clave InChI
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48662.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)