SY3H3D67FBA6
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: M43239-250MG
24,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: M43239-250MG
24,50 €
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-10-4-3-7-6(11-2)8-5(4)9/h3H,1-2H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
PCFMDDLVLHIRNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43239.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)