Merck
SY3H3D67F681
Synthonix Corporation
Methyl 2-formamidoacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
117.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (formylamino)acetate
Inchi Code
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-5-3-6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
FTMKOMANDDIUSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colourless to yellow liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/40228.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40228.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)