Merck
SY3H3D67F67E
Synthonix Corporation
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
25,72 €
1 G
31,84 €
5 G
73,49 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M40223-250MG
25,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
25,72 €
1 G
31,84 €
5 G
73,49 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M40223-250MG
25,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-methoxy-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Inchi Code
1S/C4H7N3O2/c1-7-3(8)5-6-4(7)9-2/h1-2H3,(H,5,8)
Clave InChI
AMHDHUVBOKXALL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40223.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40223.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)