Merck
SY3H3D67E708
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: H42481-100MG
29,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
29,39 €
250 MG
36,74 €
1 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: H42481-100MG
29,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-4-8-3-5(2-7)6(10)9-4/h3H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
GSPKYRXUBCRKIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/42481.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42481.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)