Merck
SY3H3D67E62F
Synthonix Corporation
4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
19,60 €
5 G
48,99 €
10 G
97,98 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F56987-1G
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
19,60 €
5 G
48,99 €
10 G
97,98 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F56987-1G
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H16BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)11-7-10(15)6-5-9(11)8-16/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
DGVLPOACSLDJBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/56987.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56987.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)