Merck
SY3H3D67E560
Synthonix Corporation
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
82,05 €
5 G
96,74 €
10 G
121,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F51934-1G
82,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
82,05 €
5 G
96,74 €
10 G
121,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F51934-1G
82,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/51934.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51934.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)