Merck
SY3H3D67E487
Synthonix Corporation
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Seleccione un Tamaño
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
10 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: F48022-1G
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
10 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
183.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: F48022-1G
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(10(12)13)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
BCXOSCQTHVTUET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/48022.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48022.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)