SY3H3D67E429
Synthonix Corporation
3-Fluorophthalonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: F47254-1G
48,99 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: F47254-1G
48,99 €
Iupac Name
3-fluorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3FN2/c9-8-3-1-2-6(4-10)7(8)5-11/h1-3H
Clave InChI
SAPTYURANIHAPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47254.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)