SY3H3D67DAF0
Synthonix Corporation
Ethyl 8-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: E56825-250MG
28,17 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: E56825-250MG
28,17 €
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-8-methyl-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-3-17-13(16)10-7-14-11-8(2)5-4-6-9(11)12(10)15/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
HYUYDOCMASKUMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56825.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)