SY3H3D67DAE3
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: E56668-1G
24,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: E56668-1G
24,50 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
ethyl 4-oxo-8-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)8-6-17-10-7(11(8)18)4-3-5-9(10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
XSNJFNKOHAUNPO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56668.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)