SY3H3D67D355
Synthonix Corporation
Ethyl 6-bromopyridine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: E48924-250MG
18,37 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: E48924-250MG
18,37 €
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
OONBOXSIWCBAHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48924.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)