Merck
SY3H3D67C359
Synthonix Corporation
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
25 G
30,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D49670-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
25 G
30,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D49670-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
Clave InChI
VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49670.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49670.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)