Merck
SY3H3D67BBC2
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-5-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
Seleccione un Tamaño
1 G
143,28 €
5 G
153,08 €
25 G
157,98 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D44176-1G
143,28 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
143,28 €
5 G
153,08 €
25 G
157,98 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D44176-1G
143,28 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,2-difluoro-5-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2NO4/c8-7(9)13-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
Clave InChI
YCLXTFDBDIYVPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44176.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44176.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)