Merck
SY3H3D67BB3E
Synthonix Corporation
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
89,39 €
250 MG
94,29 €
1 G
96,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D43358-100MG
89,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
89,39 €
250 MG
94,29 €
1 G
96,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D43358-100MG
89,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(6(7)10)9(2)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,10)
Clave InChI
RKOPPJWNONMZGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43358.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43358.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)