Merck
SY3H3D67B911
Synthonix Corporation
1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Seleccione un Tamaño
1 G
18,37 €
5 G
30,62 €
10 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D39774-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
18,37 €
5 G
30,62 €
10 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D39774-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Inchi Code
1S/C2H4O6S2/c3-9(4)2-10(5,6)8-1-7-9/h1-2H2
Clave InChI
GWAOOGWHPITOEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/39774.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39774.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)