Merck
SY3H3D67AFF5
Synthonix Corporation
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
Seleccione un Tamaño
5 G
19,60 €
10 G
24,50 €
25 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C56488-5G
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
19,60 €
10 G
24,50 €
25 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C56488-5G
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylacrylamide
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-7(2)11(18)17-9-4-3-8(6-16)10(5-9)12(13,14)15/h3-5H,1H2,2H3,(H,17,18)
Clave InChI
HHWDZLSGDDXUSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale-yellow
Product Link
https://synthonix.com/56488.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56488.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)