Merck
SY3H3D67AD5D
Synthonix Corporation
2-Cyclohexylethylamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
61,24 €
1 G
85,73 €
5 G
404,17 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C49581-250MG
61,24 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
61,24 €
1 G
85,73 €
5 G
404,17 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.69
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C49581-250MG
61,24 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-cyclohexylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h8H,1-7,9H2;1H
Clave InChI
UZNMRHPOSFFDLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49581.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49581.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)