Merck
SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
Seleccione un Tamaño
1 G
35,52 €
5 G
134,72 €
10 G
269,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C47821-1G
35,52 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
35,52 €
5 G
134,72 €
10 G
269,45 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.58
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C47821-1G
35,52 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47821.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)