Merck
SY3H3D679B62
Synthonix Corporation
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid hydrate
Seleccione un Tamaño
5 G
26,94 €
10 G
53,89 €
25 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B58766-5G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
26,94 €
10 G
53,89 €
25 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B58766-5G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid hydrate
Inchi Code
1S/C16H21NO6.H2O/c1-16(2,3)23-13(18)9-12(14(19)20)17-15(21)22-10-11-7-5-4-6-8-11;/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20);1H2/t12-;/m0./s1
Clave InChI
UWDOQNWFLPMMLQ-YDALLXLXSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58766.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/58766.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)