SY3H3D679A38
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B58166-250MG
18,37 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B58166-250MG
18,37 €
Iupac Name
(5-bromo-2-chlorophenyl)(4-ethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO2/c1-2-19-12-6-3-10(4-7-12)15(18)13-9-11(16)5-8-14(13)17/h3-9H,2H2,1H3
Clave InChI
OEURLNJEQCLGPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58166.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)