Merck
SY3H3D679120
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B57894-250MG
23,27 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
23,27 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
308.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B57894-250MG
23,27 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-nitro-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(19)17-8-6-16(7-9-17)11-4-5-12(15-10-11)18(20)21/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57894.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57894.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)