SY3H3D6786BB
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-ethoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B51966-100MG
36,74 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B51966-100MG
36,74 €
Iupac Name
3-bromo-4-ethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XCKMWULLKHQZIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51966.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)