Merck
SY3H3D677BE2
Synthonix Corporation
7-Bromoquinazolin-2-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
25,72 €
250 MG
31,84 €
1 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B47913-100MG
25,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
25,72 €
250 MG
31,84 €
1 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B47913-100MG
25,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromo-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H,(H2,10,11,12)
Clave InChI
CFUQBLOSOCYEIG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47913.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47913.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)