Merck
SY3H3D677B80
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Seleccione un Tamaño
1 G
26,94 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B47683-1G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
26,94 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B47683-1G
26,94 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-5-7(10)2-1-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
OITVZXQQQFKXIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47683.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47683.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)