Merck
SY3H3D677B01
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
Clave InChI
YQDJZASWOJHHGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47269.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47269.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)