Merck
SY3H3D677A11
Synthonix Corporation
(4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
31,84 €
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B45928-250MG
31,84 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
31,84 €
1 G
36,74 €
5 G
122,48 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.84
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B45928-250MG
31,84 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
QEWLBJNIOLLKQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45928.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45928.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)