Merck
SY3H3D6774BF
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.01
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-4(9)3-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
Clave InChI
BZXMUSAMMGLTMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44654.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44654.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)