SY3H3D677410
Synthonix Corporation
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B44114-100MG
12,25 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B44114-100MG
12,25 €
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clave InChI
COMRZEYMBSUAGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44114.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)