SY3H3D6773FC
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B44094-250MG
18,37 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B44094-250MG
18,37 €
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3BrClN/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
Clave InChI
DRKWKPSNVQVDKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44094.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)