Merck
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
19,60 €
1 G
24,50 €
5 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A48784-250MG
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
19,60 €
1 G
24,50 €
5 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A48784-250MG
19,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)