Merck
SY3H3D675880
Synthonix Corporation
2-Amino-6-bromobenzonitrile
Seleccione un Tamaño
250 MG
17,15 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A44737-250MG
17,15 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
17,15 €
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A44737-250MG
17,15 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
Clave InChI
ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44737.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44737.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)