Merck
SY3H3249FAF9
Synthonix Corporation
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl thiazolidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H15NO2S/c1-8(2,3)11-7(10)9-4-5-12-6-9/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
XMOPVCIMGZUNNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38193.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38193.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)