Merck
SY3H3249FACE
Synthonix Corporation
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
36,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: T23866-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
18,37 €
5 G
24,50 €
10 G
36,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
333.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: T23866-1G
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C15H18F3NO4/c1-15(2,3)23-14(22)19-9(6-13(20)21)4-8-5-11(17)12(18)7-10(8)16/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t9-/m1/s1
Clave InChI
TUAXCHGULMWHIO-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/23866.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23866.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)