Merck
SY3H3249F596
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
83,27 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D38481-1G
83,27 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
83,27 €
5 G
84,50 €
10 G
96,74 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.88
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D38481-1G
83,27 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,5-dibromo-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2FN/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Clave InChI
OSYVBIHAXJHEJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38481.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38481.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)