Merck
SY3H3249F427
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-methoxyaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
LNEVUNYUJNORRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37946.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37946.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)