SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
Clave InChI
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38454.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)