Merck
SY3H3249F0EB
Synthonix Corporation
3-Acetyl-4-hydroxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FPBXWXGOFQSROI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38236.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38236.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)