Merck
SY3H315B1134
Synthonix Corporation
3-(Hydrazinylmethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(hydrazinomethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-9-5-6-2-1-3-8-4-6/h1-4,9H,5,7H2
Clave InChI
NBJJWHRYXPBBPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36962.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36962.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)