Merck
SY3H315B0E6F
Synthonix Corporation
5-Bromopyridine-2,3-diol
Seleccione un Tamaño
250 MG
36,74 €
1 G
48,99 €
5 G
61,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B36779-250MG
36,74 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
36,74 €
1 G
48,99 €
5 G
61,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B36779-250MG
36,74 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-bromo-2,3-pyridinediol
Inchi Code
1S/C5H4BrNO2/c6-3-1-4(8)5(9)7-2-3/h1-2,8H,(H,7,9)
Clave InChI
KXBXUHWCODHRHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/36779.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36779.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)