Merck
SY3H315B0E3B
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
Referencia (SKU) del distribuidor: A37782-250MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
18,37 €
1 G
24,50 €
5 G
30,62 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A37782-250MG
18,37 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-amino-5-bromo-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clave InChI
RPHQHEBXMAGQKB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37782.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37782.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)