SY3H315B0E19
Synthonix Corporation
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Iupac Name
2-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
Clave InChI
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37388.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)