Merck
SY3H30324D8C
Synthonix Corporation
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
220,46 €
5 G
661,37 €
10 G
1090,03 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B31888-1G
220,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
220,46 €
5 G
661,37 €
10 G
1090,03 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
322.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B31888-1G
220,46 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
benzyl 2,6-diazaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2.C2H2O4/c16-12(15-9-13(10-15)7-14-8-13)17-6-11-4-2-1-3-5-11;3-1(4)2(5)6/h1-5,14H,6-10H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
PLOQOWMRYIXTBH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/31888.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/31888.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)