SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A1860-1G
139,61 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A1860-1G
139,61 €
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
Clave InChI
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)