Merck
SY3786986281
Synthonix Corporation
exo-8-Boc-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane
Seleccione un Tamaño
1 G
611,14 €
5 G
1701,17 €
10 G
3342,33 €
Referencia (SKU) del distribuidor: C8122-1G
611,14 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
611,14 €
5 G
1701,17 €
10 G
3342,33 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: C8122-1G
611,14 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (1R,3r,5S)-3-cyano-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-4-5-11(15)7-9(6-10)8-14/h9-11H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+,11-
Clave InChI
UVURMTGIVKSLEM-JGPRNRPPSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/8122.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8122.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)