Merck
SY3514242046
Synthonix Corporation
1-(Benzenesulfonyl)-2-methyl-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
122,48 €
250 MG
208,21 €
500 MG
306,19 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B29532-100MG
122,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
122,48 €
250 MG
208,21 €
500 MG
306,19 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.34
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B29532-100MG
122,48 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H13N3O2S/c1-10-7-11-8-12(15)9-16-14(11)17(10)20(18,19)13-5-3-2-4-6-13/h2-9H,15H2,1H3
Clave InChI
VVFKELIDMAIOMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29532.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29532.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)