Merck
SY3465085251
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-oxo-4-(prop-2-en-1-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-allyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-5-6-9-7-13(8-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
Clave InChI
FMKOLWIQHDLUPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/17504.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/17504.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)