Merck
SY3465085213
Synthonix Corporation
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
250 MG
330,68 €
500 MG
624,62 €
1 G
930,81 €
Referencia (SKU) del distribuidor: T19274-250MG
330,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
330,68 €
500 MG
624,62 €
1 G
930,81 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: T19274-250MG
330,68 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-(trifluoromethyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3NO.ClH/c8-7(9,10)6(12)1-5(2-6)3-11-4-5;/h11-12H,1-4H2;1H
Clave InChI
BWQKNPAVNJHNLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/19274.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/19274.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)